Learn More
Potassium phosphate, monobasic, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10035810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10035810 500 g Flacone in plastica 500g
10025810 25 g Flacone in plastica 25g
10493465 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10035810 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424205000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.85€
    65.50€ / 500g
    Risparmia 4.35€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-77-0
Formula molecolare H2KO4P
Molecular Weight (g/mol) 136.08
Numero MDL MFCD00011401 MFCD00147253
InChI Key GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium phosphate, monobasic
Punto di fusione 253.0°C
Colore Da incolore a bianco
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (2 g, 105°C, 2 hrs)
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99+%
Informazioni di decomposizione >250°C
Formula lineare KH2PO4
Indice di Merck 15, 7780
Informazioni di solubilità Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC Name potassio; diidrogenofosfato
Peso formulazione 136.09
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS