Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium phosphate, monobasic |
| Punto di fusione | 253.0°C |
| Colore | Colorless to White |
| pH | 4.2 to 4.7 (1% soln. at 20°C) |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 2.5 kg |
| Perdita all'essiccatura | 0.4% max. (105°C) |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | KH2PO4 |
| Vedi altri risultati |