Learn More
Potassium phosphate monobasic, meets analytical spec. of NF, Ph. Eur., E340, Anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance), Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15670720
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
50kg
5kg
pezzi 4
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15670720 1 kg 1kg
15690720 500 g 500g
15630730 6 x 500 g pezzi 6
15610730 5 kg 5kg
15620730 6 x 1 kg pezzi 6
15680720 4 x 5 kg pezzi 4
15600730 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15670720 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 042431KG
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Meets analytical specification of NF, Ph. Eur., E340, Anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-77-0
Formula molecolare H2KO4P
Molecular Weight (g/mol) 136.08
Numero MDL MFCD00011401 MFCD00147253
InChI Key GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Phosphate Monobasic
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.NF
Forma fisica Anhydrous
Quantità 1 kg
Formula lineare KH2PO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Informazioni di solubilità 4.5parts soluble in water, insoluble in alcohol
IUPAC Name potassium dihydrogen phosphate
Peso formulazione 136.09g/mol
Percent Purity 98 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado Not Available
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 2.338g/mL at 25°C
Identificativo prodotto
  • Potassium phosphate monobasic