Learn More
Potassium phosphate monobasic, for HPLC, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium phosphate monobasic |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 250 g |
| Formula lineare | KH2PO4 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 136.09g/mol |
| Percent Purity | ≥99.5% |
| Grado | Not Available |
| Densità | 2.338g/mL at 25°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium phosphate monobasic