Learn More
Potassium phosphate, monobasic, for HPLC
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16574204 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16574204 250 g 250g
16564204 50 g 50g
16554204 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16574204 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 447372500
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-77-0
Formula molecolare H2KO4P
Molecular Weight (g/mol) 136.08
Numero MDL MFCD00011401 MFCD00147253
InChI Key GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name potassium dihydrogen phosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium phosphate, monobasic
Punto di fusione 253.0°C
Quantità 250 g
Formula lineare KH2PO4
Indice di Merck 15, 7780
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 222 g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 136.09
Grado HPLC