Learn More
Potassium phosphate monobasic, puriss. p.a., ACS Reagent, Solstice
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Potassium phosphate monobasic |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | KH2PO4 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 136.09g/mol |
| Percent Purity | 99.5 to 100.5% |
| Grado | ACS/puriss. p.a. |
| Densità | 2.338g/mL at 25°C |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium phosphate monobasic