Learn More
Potassium phosphate monobasic, puriss. p.a., ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15635940
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15635940 5 kg 5kg
15625940 500 g 500g
15605940 1 kg 1kg
15615940 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15635940 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 602205KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00€
    398.12€ / 5kg
    Risparmia 33.88€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Puriss. p.a., Buffer substance, Anhydrous, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.5-100.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-77-0
Formula molecolare H2KO4P
Molecular Weight (g/mol) 136.08
Numero MDL MFCD00011401 MFCD00147253
InChI Key GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC Name potassium;dihydrogen phosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium phosphate monobasic
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 kg
Formula lineare KH2PO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 136.09g/mol
Percent Purity 99.5 to 100.5%
Grado ACS/puriss. p.a.
Densità 2.338g/mL at 25°C