Learn More
Potassium Phosphate Monobasic (White Crystals), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10757214
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10757214 500 g Glass Bottle 500g
10458153 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10757214 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP362500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Questo sale di potassio è utilizzato nei tamponi per applicazioni di biologia molecolare e di coltura cellulare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-77-0
Formula molecolare H2KO4P
Molecular Weight (g/mol) 136.08
Numero MDL MFCD00011401 MFCD00147253
InChI Key GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Phosphate Monobasic
Punto di fusione 253°C
Colore White
pH 4.5
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Indice di Merck 15, 7780
IUPAC Name potassium;dihydrogen phosphate
Peso formulazione 136.09
Percent Purity ≥99.0%
Identificazione Pass Test
Perdita all'essiccatura 0.2% max.
Imballaggio Glass Bottle
Informazioni di decomposizione >250°C