Learn More
Potassium phosphate tribasic, 90+%, pure
Codice prodotto. 17211312 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
Codice prodotto. 17211312
Marca: Thermo Scientific Acros 467330010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-53-2
Formula molecolare K3O4P
Molecular Weight (g/mol) 212.27
InChI Key LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name tripotassium phosphate
SMILES [K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium phosphate tribasic
Punto di fusione 1340.0°C
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 90+%
Formula lineare K3PO4
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 508 g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 212.27
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium phosphate tribasic
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phosphoric acid, tripotassium salt