Learn More
Potassium phosphate, tribasic monohydrate, 96%, extra pure, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 263790010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 27176-10-9 Peso : 1.05000kg
Quantità 1kg
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10003340
  • 61.38€ / 1kg
Spedizione stimata: 05-08-2021
Identificatori chimici
27176-10-9
230.28
RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
22031701
O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
K3O4P·H2O
MFCD00150410
tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
tripotassium;phosphate;hydrate
Specifica
Potassium phosphate, tribasic monohydrate
27176-10-9
K3O4P·H2O
MFCD00150410
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
230.28
230.28
96%
50ppm max
2.564
20ppm max.
Glass bottle
200ppm max.
1340.0°C
c.p.
96%
K3PO4·H2O
tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
tripotassium;phosphate;hydrate
22031701
Powder
Extra Pure
50ppm max.
20ppm max.
13% max. (800°C)
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
White
1kg
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Potassium phosphate tribasic monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
SDS Documenti
Certificati