Learn More
Potassium phosphate, tribasic monohydrate, 96%, extra pure
Codice prodotto. 10048521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10048521 500 g Glass bottle 500g
10751331 25 g Glass bottle 25g
10003340 1 kg Glass bottle 1kg
10511984 5 kg Flacone in plastica 5kg
10267123 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10048521 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 263795000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.85€
    47.40€ / 500g
    Risparmia 1.45€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 27176-10-9 | K3O4P·H2O | 230.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27176-10-9
Formula molecolare K3O4P·H2O
Molecular Weight (g/mol) 230.28
Numero MDL MFCD00150410
InChI Key RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
PubChem CID 22031701
IUPAC Name tripotassium;phosphate;hydrate
SMILES O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium phosphate, tribasic monohydrate
Punto di fusione 1340.0°C
Nota nome c.p.
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 96%
Formula lineare K3PO4·H2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 230.28
Percent Purity 96%
Grado Ultrapuro
Perdita alla combustione 13% max. (800°C)
Imballaggio Glass bottle
Densità 2.564
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium phosphate tribasic monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.