Learn More
Potassium Phosphate, Tribasic, n-Hydrate, Powder, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15598104 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 15598104
Marca: Avantor J.T.Baker 325901
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 7778-53-2
Formula molecolare K3O4P
Molecular Weight (g/mol) 212.265
InChI Key LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
PubChem CID 62657
IUPAC Name tripotassium;phosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Phosphate
Nota nome Tribasic, n-Hydrate
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile with 0.1% Formic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetonitrile, formicacid