Learn More
Potassium Phthalate Monobasic, ≥99.5% (T), For HPLC, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 378°C |
| Materiale o nome chimico | Potassium phthalate monobasic |
| Punto di fusione | 295°C to 300°C |
| Colore | Colorless |
| pH | 3.5 to 5 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 50 g |
| Perdita all'essiccatura | max. 0.5% (105°C) |
| Odore | Odorless |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Vedi altri risultati |