Learn More
Potassium pyrophosphate, anhydrous, 96% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11399798
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399798 1 kg 1kg
11309808 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11399798 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044269.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7320-34-5 | K4O7P2 | 330.33 g/mol
Used in food industry. It is used for cyanide free electroplating, metal cleaning. It is used as a buffer, dye, dispersant and high capability detergent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7320-34-5
Formula molecolare K4O7P2
Molecular Weight (g/mol) 330.33
Numero MDL MFCD00011393
InChI Key RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate
PubChem CID 23740
IUPAC Name tetrapotassium;phosphonato phosphate
SMILES [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione (decomposition)
Materiale o nome chimico Potassium pyrophosphate
Punto di fusione 1090°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Granules
Quantità 1 kg
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.33 g/mL
Formula lineare K4P2O7
Indice di Merck 14,7663
Informazioni di solubilità Very soluble in water. Insoluble in ethyl alcohol.
Peso formulazione 330.34
Percent Purity ≥96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium pyrophosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrapotassium pyrophosphate