Learn More
Potassium pyrosulfate, 98%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10022640
53.46 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
7790-62-7
K2O7S2
254.31
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
62681
dipotassium;sulfonato sulfate
[O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
7790-62-7
K2O7S2
254.31
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
62681
dipotassium;sulfonato sulfate
[O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Potassium pyrosulfate
Punto di fusione 325.0°C
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare K2S2O7
Indice di Merck 15,7784
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose
Peso formulazione 254.31
Percent Purity 98%
Grado Analytical
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 2.51
Densità 2.5100g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium pyrosulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.