Learn More
Potassium pyrosulfate, 98%, for analysis
Codice prodotto. 11914251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11914251 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
10022640 500 g Flacone in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11914251 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 207910025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    321.00€ / 2.5kg
    Risparmia 21.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7790-62-7 | K2O7S2 | 254.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-62-7
Formula molecolare K2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 254.31
InChI Key KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
PubChem CID 62681
IUPAC Name dipotassium;sulfonato sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium pyrosulfate
Punto di fusione 325.0°C
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 2.51
Intervallo percentuale saggio 98%
Densità 2.5100g/mL
Formula lineare K2S2O7
Indice di Merck 15,7784
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose
Peso formulazione 254.31
Percent Purity 98%
Grado Analytical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium pyrosulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.