Learn More
Potassium Pyrosulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 325°C |
| CAS | 7790-62-7 |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | K2O7S2 |
| Numero MDL | 11385 |
| Sinonimo | potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat |
| InChI Key | KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium pyrosulfate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.