Learn More
Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Sodium Tartrate |
| Nota nome | Tetrahydrate |
| CAS | 6381-59-5 |
| CAS min. % | 98.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Forma fisica | Fine Crystals or Crystalline Powder |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | White Poly Wide Mouth Bottle |
| Formula molecolare | C4H12KNaO10 |
| Sinonimo | potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j |
| Vedi altri risultati |