Learn More
Potassium sodium tartrate tetrahydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10462011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10462011 500 g Plastic bottle 500g
10721861 1 kg Plastic bottle 1kg
10638343 5 kg Plastic Drum 5kg
15109233 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10462011 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202865000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.65€
    60.80€ / 500g
    Risparmia 1.85€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6381-59-5 | C4H4KNaO6·4H2O | 282.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6381-59-5
Numero MDL MFCD00150989
InChI Key VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC Name potassium;sodium;2,3-dihydroxybutanedioate;tetrahydrate
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Informazioni di decomposizione >100°C
Colore White
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C4H12KNaO10
Formula lineare KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Quantità 500 g
Beilstein 03, 525
Indice di Merck 15, 7790
Condizione di rotazione specifica + 22.10 (20.00°C c=10,water)
Molecular Weight (g/mol) 282.218
Peso formulazione 282.22
Percent Purity 99 to 102%
Grado Analisi
Forma fisica Crystals