Learn More
Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10161960 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10161960 2.5 kg 2.50kg
10529200 500 g 500g
10346240 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10161960 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/6880/62
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical, Quantity: 500g, CAS: 6381-59-5, White, Melting Point: 70 deg.C, Molecular Formula: C4H12KNaO10, Molecular Weight: 282.218, Packaging: Plastic powder jar, pH: 5.5 to 8.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6381-59-5
Formula molecolare C4H12KNaO10
Molecular Weight (g/mol) 282.218
Numero MDL 150989
InChI Key VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC Name potassium;sodium;2,3-dihydroxybutanedioate;tetrahydrate
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Specifica
Punto di fusione 70°C
Colore White
pH 5.5 to 8.5
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Peso formulazione 282.22g/mol