Learn More
Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 70°C |
| Colore | White |
| pH | 5.5 to 8.5 |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 5 kg |
| Peso formulazione | 282.22g/mol |
| Imballaggio | Fusto in plastica |