Learn More
Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR, Powder, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10519200 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10519200 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10519200 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/6840/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 70°C
CAS 6381-59-5
Colore Bianco
pH 5.5 to 8.5
Forma fisica Solido in polvere
Quantità 500 g
Formula molecolare C4H12KNaO10
Numero MDL 150989
Sinonimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
InChI Key VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
IUPAC Name potassium;sodium;2,3-dihydroxybutanedioate;tetrahydrate
Molecular Weight (g/mol) 282.218
PubChem CID 2724148
Peso formulazione 282.22g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica