Learn More
Potassium Sorbate, Mikromol™
Descrizione
Potassium Sorbate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Sorbate |
| CAS | 24634-61-5 |
| Nomi componenti o analita | Potassium Sorbate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H7 O2 . K |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Potassium Sorbate, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt (1:1), (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, Sorbic acid potassium salt, E 202, E 202 (preservative), K 60/95, PO 300, Potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate, Potassium sorbate |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+; |
| SMILES | [K+].C\C=C\C=C\C(=O)[O-] |
| IUPAC Name | potassium;(2E,4E)-hexa-2,4-dienoate |
| Vedi altri risultati |