Learn More
Potassium Sorbate, TRC
Codice prodotto. 30419395
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419395 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419395 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP698450100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Sorbate
CAS 24634-61-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C6 H7 O2 . K
Quantità 100 g
Sinonimo Potassium Sorbate, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt (1:1), (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, Sorbic acid potassium salt, E 202, E 202 (preservative), K 60/95, PO 300, Potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate, Potassium sorbate
InChI Formula InChI=1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
SMILES [K+].C\C=C\C=C\C(=O)[O-]
IUPAC Name potassium;(2E,4E)-hexa-2,4-dienoate
Molecular Weight (g/mol) 150.22
Peso formulazione 150.0083
Percent Purity >95