Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| K | 5000μg/g |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Oil Standard |
| Imballaggio | Triple-leached LDPE bottle |
| CAS | 7440-09-7, 8042-47-5 |
| Certificato di analisi | With Cerfiticate of Analysis |
| Concentration or Composition Notes | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Formula molecolare | K |
| Numero MDL | MFCD00133776 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI Key | ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 5000 ug/g Potassium in Base Oil 75
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: mineral oil
Product intended for laboratory use only