Learn More
Standard potassio, 1000 mg/l in 2% HNO3 (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-5533078
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Triple-leached LDPE bottle
7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
4873
CHEBI:32588
potassium;chloride
[Cl-].[K+]
7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
4873
CHEBI:32588
potassium;chloride
[Cl-].[K+]
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
K1000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Materiale o nome chimico Potassium Standard
Grado Assurance
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Certificato di analisi Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Solvente o matrice 2% HNO3
Quantità 500 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid
Product intended for laboratory use only