Specifications
| Materiale o nome chimico | Potassium Standard |
| Nota nome | ICP/MS |
| CAS | 7440-09-7, 7732-18-5 |
| CAS max % | 2.0, 0.0, 98.0 |
| Densità | 1.003 g/cm3 at 20°C |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | K |
| Numero MDL | MFCD00133776 |
| InChI Key | ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [K] |
| Show More |