Learn More
Potassium Standard: K @ 10 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17962476
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962476 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17962476 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLKN100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Potassium Standard: K @ 10 μg/mL in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium
CAS 9-7-7440
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Potassium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare K
Concentrazione 10 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Kalium
InChI Formula InChI=1S/K.H
SMILES [K]
IUPAC Name potassium
Solvent or Matrix 2% HNO3
Molecular Weight (g/mol) 39.1
Quantità 100 mL
Peso formulazione 38.9637 g/mol