Learn More
Potassium Standard: K @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17978879
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17978879 100 mL 100mL
17967079 250 mL 250mL
17968519 500 mL 500mL
17968889 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17978879 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGPKN100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Potassium Standard: K @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium
CAS 9-7-7440
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Potassium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare K
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Kalium
InChI Formula InChI=1S/K.H
SMILES [K]
IUPAC Name potassium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 39.1
Quantità 100 mL
Peso formulazione 38.9637 g/mol