Learn More
Potassium Standard: K+ @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Descrizione
Potassium Standard: K+ @ 1000 μg/mL in H2O
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium |
| CAS | 9-7-7440 |
| Metodi | Ion Chromatography |
| Nomi componenti o analita | Potassium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | K |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Kalium |
| InChI Formula | InChI=1S/K.H |
| Vedi altri risultati |