Learn More
Potassium Standard For ICP/MS, Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10067143 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10067143 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10067143 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore CLK22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    110.89€ / 125mL
    Risparmia 20.11€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
K1000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 7440-09-7, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificato di analisi Claritas PPT™ Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
CAS min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 0.1, 2.0, 97.9
Formula molecolare K
Numero MDL MFCD00133776
Tecnica ICP-MS
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo di soluzione Standard Solution
InChI Key ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Tipo ICP/ICP-MS Standard
SMILES [K]
IUPAC Name potassium
Solvent or Matrix 2% HNO3
Molecular Weight (g/mol) 39.10
PubChem CID 5462222
Quantità 125 mL
ChEBI CHEBI:26216
Grado ICP/ICP-MS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Product intended for laboratory use only