Learn More
Potassium sulfate, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10752784 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10752784 250 g Flacone in plastica 250g
10483171 1 kg Flacone in plastica 1kg
10389103 5 kg Flacone in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10752784 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424222500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.25€
    31.30€ / 250g
    Risparmia 0.95€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-80-5
Formula molecolare K2O4S
Molecular Weight (g/mol) 174.25
Numero MDL MFCD00011388
InChI Key OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1689.0°C
Materiale o nome chimico Potassium sulfate
Punto di fusione 1067.0°C
Colore White
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Fine Crystals or Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare K2SO4
Indice di Merck 15, 7793
Informazioni di solubilità Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC Name dipotassium sulfate
Peso formulazione 174.25
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 2.66g/mL