Learn More
Potassium Sulfate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10294630 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10294630 1 kg 1kg
10214590 500 g 500g
10509580 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10294630 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/7000/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Potassium Sulfate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-80-5
Formula molecolare K2O4S
Molecular Weight (g/mol) 174.25
Numero MDL MFCD00011388
InChI Key OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1689°C
Punto di fusione 1067°C
Colore White
pH 6 to 8
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
IUPAC Name dipotassium sulfate
Peso formulazione 174.25g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica