Learn More
Potassium sulfate, meets analytical spec. of Ph. Eur., 99-101%, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15661180
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Imballaggio:
Fiberboard Box
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
50kg
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15661180 1 kg Flacone in polietilene 1kg
15681180 6 x 1 kg Flacone in polietilene pezzi 6
15671180 50 kg Fiberboard Box 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15661180 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 126581KG
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Meets analytical specification of Ph. Eur., 99-101%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-80-5
Formula molecolare K2O4S
Molecular Weight (g/mol) 174.25
Numero MDL MFCD00011388
InChI Key OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Sulfate
Nota nome Meets analytical specification of Ph.Eur.
Quantità 1 kg
Formula lineare K2SO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Informazioni di solubilità Insoluble in alcohol, Soluble in boiling water 1gm/4mL, Soluble in glycerol 1gm/75mL, Soluble in water 1gm/8.3mL
IUPAC Name dipotassium;sulfate
Peso formulazione 174.26g/mol
Percent Purity 99 to 101%
Imballaggio Flacone in polietilene