Learn More
Potassium sulfate, meets analytical spec. of Ph. Eur., 99-101%, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15671180
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Imballaggio:
Fiberboard Box
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
50kg
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15671180 50 kg Fiberboard Box 50kg
15661180 1 kg Flacone in polietilene 1kg
15681180 6 x 1 kg Flacone in polietilene pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15671180 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 1265850KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Meets analytical specification of Ph. Eur., 99-101%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-80-5
Formula molecolare K2O4S
Molecular Weight (g/mol) 174.25
Numero MDL MFCD00011388
InChI Key OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1,698°C
Materiale o nome chimico Potassium sulfate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur., 99-101%
CAS max % 100.0000%
Forma fisica Solid
Quantità 50 kg
Intervallo percentuale saggio 99 to 101%
Formula lineare K2SO4
IUPAC Name dipotassium;sulfate
Peso formulazione 174.26
Percent Purity 99.0% to 101.0%
Grado Reagent Ph. Eur.
Imballaggio Fiberboard Box
Densità 2.66 g/cm3