Learn More
Potassium Sulfate, (Powder/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11457852 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11457852 500 g 500g
11467852 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11457852 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215256490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.50€
    35.70€ / 500g
    Risparmia 1.80€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Identificatori chimici
CAS 7778-80-5
Formula molecolare K2O4S
Molecular Weight (g/mol) 174.25
Numero MDL MFCD00011388
InChI Key OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Sulfate
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
IUPAC Name dipotassium;sulfate
Peso formulazione 174.26
Grado Reagente ACS