Learn More
Potassium Sulfate, (Powder/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11467852 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11467852 1 kg -
11457852 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11467852 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215256491
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-03-2027
CAS: 7778-80-5 | Formula: K2O4S | Weight: 174.25 g/mol
Identificatori chimici
CAS 7778-80-5
Formula molecolare K2O4S
Molecular Weight (g/mol) 174.25
Numero MDL MFCD00011388
InChI Key OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Sulfate
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
IUPAC Name dipotassium sulfate
Peso formulazione 174.26
Percent Purity 99%
Grado Reagente ACS