Specifica
| Punti di ebollizione | 1689.0°C |
| Materiale o nome chimico | Potassium sulfate |
| Punto di fusione | 1067.0°C |
| Colore | White |
| pH | 5.5 to 8.5 |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 5 kg |
| Perdita all'essiccatura | 1% max. (130°C) |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Formula lineare | K2SO4 |
| Vedi altri risultati |