Learn More
Potassium sulfate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15693360 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
50kg
5kg
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15693360 6 x 1 kg pezzi 6
15663360 1 kg 1kg
15683360 5 kg 5kg
15673360 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15693360 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 312706X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00€
    246.95€ / pezzi 6
    Risparmia 187.05€
    43% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-80-5
Formula molecolare K2O4S
Molecular Weight (g/mol) 174.25
Numero MDL MFCD00011388
InChI Key OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1,698°C
Materiale o nome chimico Potassium sulfate
Nota nome Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, ≥99%
CAS max % 100.0000%
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 6 x 1 kg
Formula lineare K2SO4
IUPAC Name dipotassium;sulfate
Peso formulazione 174.26
Percent Purity >99%
Grado ACS Reagent/Reagent ISO
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.66 g/cm3