Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium sulfite |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 88% min. (Iodimetry) |
| Formula lineare | K2SO3 |
| Indice di Merck | 15,7795 |
| Peso formulazione | 158.26 |
| Percent Purity | 90% |
| Grado | Pure |