Learn More
Potassium sulfite, 90%, pure
Codice prodotto. 11924231 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11924231 2.5 kg Glass Bottle 2.50kg
11914231 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11924231 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 440210025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    241.00€ / 2.5kg
    Risparmia 16.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10117-38-1 | K2O3S | 158.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10117-38-1
Formula molecolare K2O3S
Molecular Weight (g/mol) 158.26
InChI Key BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite
PubChem CID 24958
IUPAC Name dipotassio; solfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium sulfite
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 88% min. (Iodimetry)
Formula lineare K2SO3
Indice di Merck 15,7795
Peso formulazione 158.26
Percent Purity 90%
Grado Pure