Learn More
Potassium Sulphate, TRC
Codice prodotto. 30415499
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415499 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415499 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP69830550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Sulphate
CAS 7778-80-5
Quantità 50 g
Formula molecolare K2O4S
Sinonimo Sulfuric Acid Dipotassium Salt, Potassium Sulfate, Arcanum Duplicatum, Dipotassium Sulfate, Potassium Sulfate, Potassium Sulfate (K2(SO4)), Potassium Sulfate (K2SO4), Potassium Sulphate, Sal Polychrestum, Sulfate of Potash, Sulfuric Acid Dipotassium Salt, Tartarus Vitriolatus
InChI Formula InChI=1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name dipotassium;sulfate
Molecular Weight (g/mol) 174.26
Peso formulazione 173.8791