Learn More
Potassium Sulphate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Sulphate |
| CAS | 7778-80-5 |
| Quantità | 10 g |
| Formula molecolare | K2O4S |
| Sinonimo | Sulfuric Acid Dipotassium Salt, Potassium Sulfate, Arcanum Duplicatum, Dipotassium Sulfate, Potassium Sulfate, Potassium Sulfate (K2(SO4)), Potassium Sulfate (K2SO4), Potassium Sulphate, Sal Polychrestum, Sulfate of Potash, Sulfuric Acid Dipotassium Salt, Tartarus Vitriolatus |
| InChI Formula | InChI=1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2 |
| SMILES | [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC Name | dipotassium;sulfate |
| Molecular Weight (g/mol) | 174.26 |
| Peso formulazione | 173.8791 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?