Learn More
Potassium Sulphite, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11423426 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11423426 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11423426 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0522585525
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-03-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Sulphite
CAS 10117-38-1
Quantità 25 g
Formula molecolare K2O3S
Sinonimo potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite
InChI Key BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC Name dipotassio; solfito
Molecular Weight (g/mol) 158.254
PubChem CID 24958
Peso formulazione 158.26