Learn More
Potassium tert-butoxide, 1M solution in tert-butanol, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Potassium tert-butoxide |
| Nota nome | 1M solution in tert-butanol |
| Quantità | 100 mL |
| Punto d'infiammabilità | 12°C |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Aspetto | Colorless to amber solution |
| Gravità specifica | 0.82 |
| Densità | 0.8200g/mL |
| Formula lineare | (CH3)3COK |
| Peso formulazione | 112.21 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium tert-butoxide, 1M solution in tert-butanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H332-Nocivo se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.