Learn More
Potassium tert-butoxide, 2M (25% w/w) solution in 2-MeTHF, AcroSeal™
Codice prodotto. 12685007 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12685007 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
12675007 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12685007 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445838000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    534.00€ / 800mL
    Risparmia 21.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tert-butoxide
CAS 865-47-4, 96-47-9
Quantità 800 mL
Formula molecolare C4H9KO
Formula lineare (CH3)3COK
Punto d'infiammabilità -11°C
Sinonimo potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
IUPAC Name potassium;2-methylpropan-2-olate
Molecular Weight (g/mol) 112.21
PubChem CID 23665647
Peso formulazione 112.21
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.86
Densità 0.8600g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium tert-butoxide, 2M (25% w/w) solution in 2-MeTHF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H252-Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.