Learn More
Potassium tert-butoxide, 98+%, pure
Codice prodotto. 11914611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11914611 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10696372 5 g Glass Bottle 5g
10713504 25 g Plastic bottle 25g
10419100 100 g Plastic bottle 100g
10626762 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11914611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 168880025
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 865-47-4
Formula molecolare C4H9KO
Molecular Weight (g/mol) 112.21
InChI Key LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
PubChem CID 23665647
IUPAC Name potassium;2-methylpropan-2-olate
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tert-Butoxide
Punto di fusione 240.0°C to 258.0°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3)3COK
Quantità 2.5 kg
Fieser 01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, slightly soluble in diethyl ether, benzene
Peso formulazione 112.21
Percent Purity 98+%
Grado Pure
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium tert-butoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H252-Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium tert-butoxide