Learn More
Potassium tert-butoxide, pure, 1.6-1.7M (20 wt.%) solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. p-4089534 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10008364 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
10287484 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
2 options
Codice prodotto. 10008364
Marca: Thermo Scientific Acros 428791000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tert-butoxide
Nota nome Pure, 1.7M (20 wt.%) solution in THF
CAS 865-47-4, 109-99-9
Colore Amber to Yellow
Forma fisica Solution
Quantità 100 mL
Formula molecolare C4H9KO
Formula lineare (CH3)3COK
Numero MDL MFCD00012162
Punto d'infiammabilità −21°C
Sinonimo potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water
InChI Key LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
IUPAC Name potassium;2-methylpropan-2-olate
Molecular Weight (g/mol) 112.21
PubChem CID 23665647
Peso formulazione 112.21
Grado Pure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.60 to 1.75M
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.929
Densità 0.9290g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium tert-butoxide, 20 wt.% solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.