Learn More
Potassium tert-pentoxide, 0.9M (14 wt.%) solution in cyclohexane, AcroSeal™
Codice prodotto. 11924611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 11924611
Marca: Thermo Scientific Acros 164728000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 41233-93-6 | C5H11KO | 126.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tert-pentoxide
CAS 41233-93-6, 110-82-7
Quantità 800 mL
Formula molecolare C5H11KO
Formula lineare C2H5C(CH3)2OK
Numero MDL MFCD00064808
Fieser 01,939
Punto d'infiammabilità −18°C
Sinonimo potassium 2-methylbutan-2-olate, potassium tert-amylate, potassium tert-pentoxide, potassium tert-pentylate, potassium tert-pentoxide solution, potassium 2-methyl-2-butoxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt, potassium tert-amyloxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt 1:1
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolyzes
InChI Key ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].CCC(C)(C)[O-]
IUPAC Name potassium 2-methylbutan-2-olate
Molecular Weight (g/mol) 126.24
PubChem CID 23683543
Peso formulazione 126.24
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4211
Gravità specifica 0.82
Densità 0.8200g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium tert-pentoxide, 1M (15 wt.%) solution in cyclohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.