Learn More
Potassium Tetraborate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10040310 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 10040310
Marca: Fisher Chemical P/7140/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 850°C
CAS 12045-78-2
Colore White
pH 9.2 to 9.3
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare B4K2O7·4H2O
Numero MDL 149924
Peso formulazione 305.5g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium tetraborate tetrahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.